Tisk…
3-(Dimethylamino)-1-(2-pyridinyl)-2-buten-1-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33442-1G OR33442-5G
APOSOR33442-1GEA 9560 CZK
APOSOR33442-1G APOSOR33442-5G
3-(Dimethylamino)-1-(2-pyridinyl)-2-buten-1-one 95%
3-(Dimethylamino)-1-(2-pyridinyl)-2-buten-1-one
Vzorec: C₁₁H₁₄N₂O
MW: 190,25 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659616
CAS číslo: 112677-15-3