Tisk…
5-(2-Bromophenyl)oxazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33433-1G OR33433-5G
APOSOR33433-1GEA 695 CZK
APOSOR33433-1G APOSOR33433-5G
5-(2-Bromophenyl)oxazole 95%
5-(2-Bromophenyl)oxazole
Vzorec: C₉H₆BrNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05668985
CAS číslo: 328270-70-8