Tisk…
1-[4-(3-Chloropropoxy)-2-hydroxyphenyl]-1-ethanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33421-1G OR33421-25G OR33421-5G
APOSOR33421-1GEA 5130 CZK
APOSOR33421-1G APOSOR33421-25G APOSOR33421-5G
1-[4-(3-Chloropropoxy)-2-hydroxyphenyl]-1-ethanone 95%
1-[4-(3-Chloropropoxy)-2-hydroxyphenyl]-1-ethanone
Vzorec: C₁₁H₁₃ClO₃
MW: 228,68 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04126369
CAS číslo: 172739-45-6