Tisk…
2,6-Dimethyl-4-(4-nitrophenyl)morpholine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33418-1G OR33418-25G OR33418-5G
APOSOR33418-1GEA 5130 CZK
APOSOR33418-1G APOSOR33418-25G APOSOR33418-5G
2,6-Dimethyl-4-(4-nitrophenyl)morpholine 95%
2,6-Dimethyl-4-(4-nitrophenyl)morpholine
Vzorec: C₁₂H₁₆N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00105780
CAS číslo: 29842-64-6