Tisk…
4-Nitrostyrene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Nitro-4-vinylbenzene, 1-Ethenyl-4-nitrobenzene
OR33416-25G OR33416-5G
APOSOR33416-25GEA 8570 CZK
APOSOR33416-25G APOSOR33416-5G
4-Nitrostyrene 95%
4-Nitrostyrene
Vzorec: C₈H₇NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041254
CAS číslo: 100-13-0