Tisk…
6-Methoxy-2H-chromene-3-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33415-5G
APOSOR33415-5GEA 5130 CZK
APOSOR33415-5G
6-Methoxy-2H-chromene-3-carbaldehyde 95%
6-Methoxy-2H-chromene-3-carbaldehyde
Vzorec: C₁₁H₁₀O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01662418
CAS číslo: 57543-40-5