Tisk…
4'-Bromo-2'-hydroxypropiophenone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(4-Bromo-2-hydroxyphenyl)propan-1-one
OR33409-1G
APOSOR33409-1GEA 5130 CZK
APOSOR33409-1G
4'-Bromo-2'-hydroxypropiophenone 95%
4'-Bromo-2'-hydroxypropiophenone
Vzorec: C₉H₉BrO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03791251
CAS číslo: 17764-92-0