Tisk…
3-(4-Methylphenyl)-3-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)propanoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33400-1G OR33400-5G
APOSOR33400-1GEA 9560 CZK
APOSOR33400-1G APOSOR33400-5G
3-(4-Methylphenyl)-3-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)propanoic acid 95%
3-(4-Methylphenyl)-3-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)propanoic acid
Vzorec: C₁₈H₁₇NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03425823
CAS číslo: 439095-70-2