Tisk…
2-(2-Propynyloxy)benzenecarbaldehyde oxime 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33397-1G OR33397-5G
APOSOR33397-1GEA 9560 CZK
APOSOR33397-1G APOSOR33397-5G
2-(2-Propynyloxy)benzenecarbaldehyde oxime 95%
2-(2-Propynyloxy)benzenecarbaldehyde oxime
Vzorec: C₁₀H₉NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03001307
CAS číslo: 55241-70-8