4-Acetyl-2-(trichloroacetyl)pyrrole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
1-(4-Acetyl-1H-pyrrol-2-yl)-2,2,2-trichloroethan-1-one
OR33396-1G
OR33396-5G
APOSOR33396-1GEA
15310
CZK
APOSOR33396-1G
APOSOR33396-5G
4-Acetyl-2-(trichloroacetyl)pyrrole 95%
4-Acetyl-2-(trichloroacetyl)pyrrole
Vzorec:
C₈H₆Cl₃NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03001304 CAS číslo: 72652-34-7 |