[2-(2-Propynyloxy)phenyl]methanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33395-1G
OR33395-5G
APOSOR33395-1GEA
9560
CZK
APOSOR33395-1G
APOSOR33395-5G
[2-(2-Propynyloxy)phenyl]methanol 95%
[2-(2-Propynyloxy)phenyl]methanol
Vzorec:
C₁₀H₁₀O₂ MW: 162,19 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03001302 CAS číslo: 130441-68-8 |