2-(2-Propynyloxy)benzenecarbaldehyde 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR33393-1G
OR33393-25G
OR33393-5G
APOSOR33393-1GEA
662
CZK
APOSOR33393-1G
APOSOR33393-25G
APOSOR33393-5G
2-(2-Propynyloxy)benzenecarbaldehyde 99%
2-(2-Propynyloxy)benzenecarbaldehyde
Vzorec:
C₁₀H₈O₂ Bod tání: 70 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD02380378 CAS číslo: 29978-83-4 |