Tisk…
1-(7-Bromo-5-methoxy-1-benzofuran-2-yl)-1-ethanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33390-1G OR33390-5G
APOSOR33390-1GEA 6950 CZK
APOSOR33390-1G APOSOR33390-5G
1-(7-Bromo-5-methoxy-1-benzofuran-2-yl)-1-ethanone 95%
1-(7-Bromo-5-methoxy-1-benzofuran-2-yl)-1-ethanone
Vzorec: C₁₁H₉BrO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02082020
CAS číslo: 454473-82-6