Tisk…
Triisopropyl borate 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR3339-1L OR3339-500ML OR3339-2.5L
APOSOR3339-1LEA 3150 CZK
APOSOR3339-1L APOSOR3339-500ML APOSOR3339-2.5L
Triisopropyl borate 99%
Triisopropyl borate
Vzorec: C₉H₂₁BO₃
Bod varu: 139…141 °C
Bod tání: –59 °C
Hustota: 0,815 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 23 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008872
CAS číslo: 5419-55-6
EINECS: 226-529-9
UN: 2616
ADR: 3,II