Tisk…
4-(1H-Imidazol-2-yl)pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33388-1G OR33388-5G
APOSOR33388-1GEA 2900 CZK
APOSOR33388-1G APOSOR33388-5G
4-(1H-Imidazol-2-yl)pyridine 95%
4-(1H-Imidazol-2-yl)pyridine
Vzorec: C₈H₇N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08668556
CAS číslo: 21202-42-6