2-Chloro-N-cyclohexylnicotinamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Chloro-N-cyclohexylpyridine-3-carboxamide
OR33386-1G
OR33386-5G
APOSOR33386-1GEA
6390
CZK
APOSOR33386-1G
APOSOR33386-5G
2-Chloro-N-cyclohexylnicotinamide 95%
2-Chloro-N-cyclohexylnicotinamide
Vzorec:
C₁₂H₁₅ClN₂O MW: 238,72 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01344059 CAS číslo: 57841-70-0 |