Tisk…
6-Chloro-2,3-dihydro-4H-thiochromen-4-one oxime 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33381-1G OR33381-5G
APOSOR33381-1GEA 9560 CZK
APOSOR33381-1G APOSOR33381-5G
6-Chloro-2,3-dihydro-4H-thiochromen-4-one oxime 95%
6-Chloro-2,3-dihydro-4H-thiochromen-4-one oxime
Vzorec: C₉H₈ClNOS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08056679
CAS číslo: 1029134-50-6