Tisk…
1-(3-Furyl)-1-ethanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33378-1G
APOSOR33378-1GEA 9560 CZK
APOSOR33378-1G
1-(3-Furyl)-1-ethanol 95%
1-(3-Furyl)-1-ethanol
Vzorec: C₆H₈O₂
MW: 112,13 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02082436
CAS číslo: 13129-26-5