Tisk…
3,5,5,8,8-Pentamethyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthaleneboronic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR3337-1G OR3337-250MG
APOSOR3337-1GEA 10520 CZK
APOSOR3337-1G APOSOR3337-250MG
3,5,5,8,8-Pentamethyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthaleneboronic acid 95%
3,5,5,8,8-Pentamethyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthaleneboronic acid
Vzorec: C₁₅H₂₃BO₂
Bod tání: 198…201 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08436043
CAS číslo: 169126-64-1