Tisk…
3-Chloro-N-[4-(cyanomethyl)phenyl]-2,2-dimethylpropanamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33368-1G OR33368-5G
APOSOR33368-1GEA 9560 CZK
APOSOR33368-1G APOSOR33368-5G
3-Chloro-N-[4-(cyanomethyl)phenyl]-2,2-dimethylpropanamide 95%
3-Chloro-N-[4-(cyanomethyl)phenyl]-2,2-dimethylpropanamide
Vzorec: C₁₃H₁₅ClN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00793453
CAS číslo: 454473-74-6