Tisk…
4-[3-(2-Furyl)-1H-pyrazol-5-yl]piperidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33362-1G OR33362-5G
APOSOR33362-1GEA 7670 CZK
APOSOR33362-1G APOSOR33362-5G
4-[3-(2-Furyl)-1H-pyrazol-5-yl]piperidine 95%
4-[3-(2-Furyl)-1H-pyrazol-5-yl]piperidine
Vzorec: C₁₂H₁₅N₃O
MW: 217,27 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00665128
CAS číslo: 111897-11-1