Tisk…
3-{4-(Methylsulphonyl)benzene}-1-propanoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3336-1G OR3336-5G
APOSOR3336-1GEA 1120 CZK
APOSOR3336-1G APOSOR3336-5G
3-{4-(Methylsulphonyl)benzene}-1-propanoic acid 98%
3-{4-(Methylsulphonyl)benzene}-1-propanoic acid
Vzorec: C₁₀H₁₂O₄S
Bod tání: 173…177 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01319236
CAS číslo: 387350-46-1