Tisk…
3-Chloro-2-(2-bromoacetyl)thiophene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Bromo-1-(3-chlorothiophen-2-yl)ethan-1-one
OR33359-1G OR33359-5G
APOSOR33359-1GEA 15310 CZK
APOSOR33359-1G APOSOR33359-5G
3-Chloro-2-(2-bromoacetyl)thiophene 95%
3-Chloro-2-(2-bromoacetyl)thiophene
Vzorec: C₆H₄BrClOS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00793892
CAS číslo: 256486-71-2