Tisk…
3-Bromo-2-(2-bromoacetyl)thiophene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33358-1G OR33358-5G
APOSOR33358-1GEA 9560 CZK
APOSOR33358-1G APOSOR33358-5G
3-Bromo-2-(2-bromoacetyl)thiophene 95%
3-Bromo-2-(2-bromoacetyl)thiophene
Vzorec: C₆H₄Br₂OS
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 81216-95-7