2-Chloro-2'-methoxyacetanilide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33345-25G
OR33345-5G
APOSOR33345-25GEA
23110
CZK
APOSOR33345-25G
APOSOR33345-5G
2-Chloro-2'-methoxyacetanilide 95%
2-Chloro-2'-methoxyacetanilide
Vzorec:
C₉H₁₀ClNO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00095394 CAS číslo: 55860-22-5 |