Tisk…
4-Chloro[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinoxaline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinoxaline
OR33340-1G
APOSOR33340-1GEA 9560 CZK
APOSOR33340-1G
4-Chloro[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinoxaline 95%
4-Chloro[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinoxaline
Vzorec: C₉H₅ClN₄
MW: 204,62 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00140798
CAS číslo: 62603-54-7