Tisk…
4-(4-Methoxyphenyl)-2-oxo-2,5-dihydro-3-furancarbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33332-1G OR33332-5G
APOSOR33332-1GEA 5130 CZK
APOSOR33332-1G APOSOR33332-5G
4-(4-Methoxyphenyl)-2-oxo-2,5-dihydro-3-furancarbonitrile 95%
4-(4-Methoxyphenyl)-2-oxo-2,5-dihydro-3-furancarbonitrile
Vzorec: C₁₂H₉NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00139243
CAS číslo: 50691-07-1