Tisk…
4-(4-Bromophenyl)-2-oxo-2,5-dihydro-3-furancarbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33331-1G OR33331-5G
APOSOR33331-1GEA 5130 CZK
APOSOR33331-1G APOSOR33331-5G
4-(4-Bromophenyl)-2-oxo-2,5-dihydro-3-furancarbonitrile 95%
4-(4-Bromophenyl)-2-oxo-2,5-dihydro-3-furancarbonitrile
Vzorec: C₁₁H₆BrNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00139239
CAS číslo: 7721-24-6