Tisk…
4-Acetamidophenylacetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4'-(Cyanomethyl)acetanilide, N-(4-(Cyanomethyl)phenyl)acetamide
OR3333-1G OR3333-5G
APOSOR3333-1GEA 2070 CZK
APOSOR3333-1G APOSOR3333-5G
4-Acetamidophenylacetonitrile
4-Acetamidophenylacetonitrile
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O
Bod tání: 82…83 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016398
CAS číslo: 25025-06-3