Tisk…
8-(Benzyloxy)imidazo[1,2-a]pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33317-1G OR33317-5G
APOSOR33317-1GEA 9560 CZK
APOSOR33317-1G APOSOR33317-5G
8-(Benzyloxy)imidazo[1,2-a]pyridine 95%
8-(Benzyloxy)imidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec: C₁₄H₁₂N₂O
MW: 224.26 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06739199
CAS číslo: 96428-16-9