2-(3-Iodophenoxy)pyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33316-1G
OR33316-25G
OR33316-5G
APOSOR33316-1GEA
5130
CZK
APOSOR33316-1G
APOSOR33316-25G
APOSOR33316-5G
2-(3-Iodophenoxy)pyrimidine 95%
2-(3-Iodophenoxy)pyrimidine
Vzorec:
C₁₀H₇IN₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08056676 CAS číslo: 886362-02-3 |