Tisk…
2-Azaspiro[4.4]nonan-3-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33313-1G OR33313-5G
APOSOR33313-1GEA 2240 CZK
APOSOR33313-1G APOSOR33313-5G
2-Azaspiro[4.4]nonan-3-one 95%
2-Azaspiro[4.4]nonan-3-one
Vzorec: C₈H₁₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09864498
CAS číslo: 75751-72-3