Tisk…
1-[(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]azepane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33311-1G OR33311-5G
APOSOR33311-1GEA 7670 CZK
APOSOR33311-1G APOSOR33311-5G
1-[(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]azepane 97%
1-[(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]azepane
Vzorec: C₁₀H₁₅ClN₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659601
CAS číslo: 885950-03-8