5-Methyl-3-(3-thienyl)-1H-pyrazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33310-1G
OR33310-5G
APOSOR33310-1GEA
9560
CZK
APOSOR33310-1G
APOSOR33310-5G
5-Methyl-3-(3-thienyl)-1H-pyrazole 95%
5-Methyl-3-(3-thienyl)-1H-pyrazole
Vzorec:
C₈H₈N₂S MW: 164,23 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06659599 CAS číslo: 3196-01-8 |