Tisk…
1-(4-Methoxyphenyl)-3-methyl-1H-pyrazol-5-ylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33303-1G OR33303-5G
APOSOR33303-1GEA 3480 CZK
APOSOR33303-1G APOSOR33303-5G
1-(4-Methoxyphenyl)-3-methyl-1H-pyrazol-5-ylamine 95%
1-(4-Methoxyphenyl)-3-methyl-1H-pyrazol-5-ylamine
Vzorec: C₁₁H₁₃N₃O
MW: 203,25 g/mol
Bod tání: 104…105 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02091541
CAS číslo: 91331-86-1