Tisk…
1-(4-Chlorobenzoyl)-4-piperidinecarboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33302-1G OR33302-5G
APOSOR33302-1GEA 5130 CZK
APOSOR33302-1G APOSOR33302-5G
1-(4-Chlorobenzoyl)-4-piperidinecarboxylic acid 95%
1-(4-Chlorobenzoyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Vzorec: C₁₃H₁₄ClNO₃
MW: 267,71 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03014156
CAS číslo: 379724-54-6