Tisk…
2,4,6-Trichlorophenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3330-1G OR3330-5G OR3330-25G
APOSOR3330-1GEA 622 CZK
APOSOR3330-1G APOSOR3330-5G APOSOR3330-25G
2,4,6-Trichlorophenylboronic acid 98%
2,4,6-Trichlorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₄BCl₃O₂
MW: 225,26 g/mol
Bod tání: 162…164 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01074621
CAS číslo: 73852-18-3