Tisk…
6-(4-Benzylpiperazino)nicotinic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33294-1G OR33294-5G
APOSOR33294-1GEA 8700 CZK
APOSOR33294-1G APOSOR33294-5G
6-(4-Benzylpiperazino)nicotinic acid 95%
6-(4-Benzylpiperazino)nicotinic acid
Vzorec: C₁₇H₁₉N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03791243
CAS číslo: 886360-80-1