Tisk…
2-Amino-N-(2-propynyl)benzenecarboxamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33291-1G OR33291-5G
APOSOR33291-1GEA 4630 CZK
APOSOR33291-1G APOSOR33291-5G
2-Amino-N-(2-propynyl)benzenecarboxamide 95%
2-Amino-N-(2-propynyl)benzenecarboxamide
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03425820
CAS číslo: 4943-83-3