Tisk…
Methyl-2-hydroxy-4-(1H-pyrrol-1-yl)benzenecarboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-hydroxy-4-(1H-pyrrol-1-yl)benzoate
OR33290-1G OR33290-5G
APOSOR33290-1GEA 4630 CZK
APOSOR33290-1G APOSOR33290-5G
Methyl-2-hydroxy-4-(1H-pyrrol-1-yl)benzenecarboxylate 95%
Methyl-2-hydroxy-4-(1H-pyrrol-1-yl)benzenecarboxylate
Vzorec: C₁₂H₁₁NO₃
MW: 217,23 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02083001
CAS číslo: 454473-64-4