Tisk…
Ethyl-1-(2-cyanophenyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33289-1G OR33289-5G OR33289-25G
APOSOR33289-1GEA 5130 CZK
APOSOR33289-1G APOSOR33289-5G APOSOR33289-25G
Ethyl-1-(2-cyanophenyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Ethyl-1-(2-cyanophenyl)-4-piperidinecarboxylate
Vzorec: C₁₅H₁₈N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04117820
CAS číslo: 357670-16-7