Tisk…
4-(1H-1,2,3-Benzotriazol-1-ylmethyl)phenylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-[(1H-1,2,3-Benzotriazol-1-yl)methyl]aniline
OR33288-1G OR33288-5G
APOSOR33288-1GEA 8700 CZK
APOSOR33288-1G APOSOR33288-5G
4-(1H-1,2,3-Benzotriazol-1-ylmethyl)phenylamine 95%
4-(1H-1,2,3-Benzotriazol-1-ylmethyl)phenylamine
Vzorec: C₁₃H₁₂N₄
MW: 224,27 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00960990
CAS číslo: 129075-89-4