5-Methoxy-2-(1H-pyrrol-1-yl)aniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33286-1G
OR33286-5G
APOSOR33286-1GEA
7670
CZK
APOSOR33286-1G
APOSOR33286-5G
5-Methoxy-2-(1H-pyrrol-1-yl)aniline 95%
5-Methoxy-2-(1H-pyrrol-1-yl)aniline
Vzorec:
C₁₁H₁₂N₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00047063 CAS číslo: 59194-26-2 |