Tisk…
2-[2-(tert-Butyldimethylsiloxy)ethyl]benzeneboronic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3328-1G OR3328-250MG
APOSOR3328-1GEA 16960 CZK
APOSOR3328-1G APOSOR3328-250MG
2-[2-(tert-Butyldimethylsiloxy)ethyl]benzeneboronic acid 96%
2-[2-(tert-Butyldimethylsiloxy)ethyl]benzeneboronic acid
Vzorec: C₁₄H₂₅BO₃Si
MW: 280.25 g/mol
Bod tání: 92…94 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD08436049
CAS číslo: 913835-62-8