Tisk…
2-(4-Formylphenoxy)acetonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR33278-1G OR33278-25G OR33278-5G
APOSOR33278-1GEA 5130 CZK
APOSOR33278-1G APOSOR33278-25G APOSOR33278-5G
2-(4-Formylphenoxy)acetonitrile 95%
2-(4-Formylphenoxy)acetonitrile
Vzorec: C₉H₇NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02629373
CAS číslo: 385383-45-9