Tisk…
6-Bromo-1,3-benzodioxole-5-carbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33276-5G
APOSOR33276-5GEA 5130 CZK
APOSOR33276-5G
6-Bromo-1,3-benzodioxole-5-carbonitrile 95%
6-Bromo-1,3-benzodioxole-5-carbonitrile
Vzorec: C₈H₄BrNO₂
MW: 226,04 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02571372
CAS číslo: 6120-26-9