Tisk…
Ethyl-4-(3-formyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)benzenecarboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33275-25G OR33275-5G
APOSOR33275-25GEA 16870 CZK
APOSOR33275-25G APOSOR33275-5G
Ethyl-4-(3-formyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)benzenecarboxylate 95%
Ethyl-4-(3-formyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)benzenecarboxylate
Vzorec: C₁₆H₁₇NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00022461
CAS číslo: 52034-37-4