Tisk…
4-Amino-3,5-diphenyl-1,2,4-triazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Diphenyl-4H-1,2,4-triazol-4-amine, 3,5-Diphenyl-4H-1,2,4-triazol-4-amine
OR33274-1G
APOSOR33274-1GEA 3190 CZK
APOSOR33274-1G
4-Amino-3,5-diphenyl-1,2,4-triazole 95%
4-Amino-3,5-diphenyl-1,2,4-triazole
Vzorec: C₁₄H₁₂N₄
MW: 236,2700 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00450576
CAS číslo: 3049-45-4