Tisk…
5-Bromo-2-(2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)pyrimidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33273-1G OR33273-5G
APOSOR33273-1GEA 4630 CZK
APOSOR33273-1G APOSOR33273-5G
5-Bromo-2-(2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)pyrimidine 97%
5-Bromo-2-(2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)pyrimidine
Vzorec: C₁₀H₁₀BrN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02082433
CAS číslo: 478258-81-0