Tisk…
2-(2-Formyl-6-methoxyphenoxy)acetonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33272-1G OR33272-25G OR33272-5G
APOSOR33272-1GEA 5130 CZK
APOSOR33272-1G APOSOR33272-25G APOSOR33272-5G
2-(2-Formyl-6-methoxyphenoxy)acetonitrile 95%
2-(2-Formyl-6-methoxyphenoxy)acetonitrile
Vzorec: C₁₀H₉NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02082429
CAS číslo: 127500-89-4